U2202
Undecanal
97%
Sinônimo(s):
Undecyl aldehyde
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.94 (vs air)
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4322 (lit.)
p.e.
109-115 °C/5 mmHg (lit.)
pf
−2 °C (lit.)
densidade
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h11H,2-10H2,1H3
chave InChI
KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
105 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene