80139
Undecanal
analytical standard
Sinônimo(s):
Undecyl aldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.94 (vs air)
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.4322 (lit.)
pb
109-115 °C/5 mmHg (lit.)
pf
−2 °C (lit.)
densidade
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h11H,2-10H2,1H3
chave InChI
KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene