Documentos Principais
TEM-FFT400CU25
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
FORMVAR SUPPORT FILM THIN BAR SQUARE 400 MESH CU GRIDS
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
embalagem
box of 25
tamanho
400 mesh
Descrição geral
A 10 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)