Documentos Principais
TEM-FFT200CU25
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
FORMVAR SUPPORT FILM THIN BAR SQUARE 200 MESH CU GRIDS
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
box of 25
tamanho
200 mesh
Descrição geral
A 10nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper Grid, 200 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)