Documentos Principais
TEM-FF100-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultral-Thin Formvar Supported Gold Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-FF100-AU-UL não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
box of 50
tamanho
100 mesh
Descrição geral
A 5-6 nm ultral-thin formvar film supported standard square mesh grids. Gold grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)