Documentos Principais
TEM-FCF400CU50
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 400 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
Formvar/Carbon 400 Mesh, Copper, 50pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
Materiais
copper grid
formvar/carbon film
descrição
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
embalagem
box of 50
tamanho
400 mesh
Descrição geral
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)