Documentos Principais
TEM-FCF200NI50
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Nickel Grids
size 200 mesh, box of 50 ×
Sinônimo(s):
Formvar/Carbon 200 Mesh, Nckeli, 50pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-FCF200NI50 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
box of 50 ×
tamanho
200 mesh
Descrição geral
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Thickness: 10nm Formvar and 1nm Carbon
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)