No glow discharge is needed. Please drop the water dispersed sample onto the grid and allow it to dry.
931047
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 400 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
TEM grids
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 400 mesh, box of 50
Materiais
copper grid
formvar/carbon film
descrição
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
embalagem
box of 50
tamanho da grade
400 mesh
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Hello, I use these grids for TEM, and my samples are dispersed in water. Do I need to do glow discharge before the specimen preparing?
1 answer-