Documentos Principais
TEM-FCF300AU
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Gold Grids
size 300 mesh, box of 25 ×
Sinônimo(s):
Formvar/Carbon 300 Mesh, Gold
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
embalagem
box of 25 ×
tamanho
300 mesh
Descrição geral
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Thickness: 10nm Formvar and 1nm Carbon
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)