Documentos Principais
TEM-Q250AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL R 1.2/1.3
Gold Grids, size 200 mesh, pack of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-Q250AR1.3 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
pack of 50
tamanho
200 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
QUANTIFOIL with circular holes is used in cryoelectron tomographic reconstruction. The roundness of the holesis advantageous with respect to the formation of an icelayer of constant thickness. Assessment of the image quality is easier when foil is incl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)