Documentos Principais
TEM-CFLF135CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper London Finder LF135 Grids
box of 50
Sinônimo(s):
CARBON LONDON FINDER GRIDS - CU,LF135, ET 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-CFLF135CUUL não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
box of 50
Descrição geral
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported London finder (LF135) grids. Copper grid. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam. London finder grids are locator grids with reference/index on the grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)