Documentos Principais
TEM-CF300CU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Grid
Standard Thickness, size 300 mesh, box of 50 ×
Sinônimo(s):
Carbon Film 300 Mesh, Copper
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
Materiais
carbon film
copper grid
embalagem
box of 50 ×
film size
5-6 nm
tamanho
300 mesh
Descrição geral
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
substituído por
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)