Documentos Principais
TEM-CF150CU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Grid
Standard Thickness, size 150 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
Carbon Film 150 Mesh, Copper
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-CF150CU50 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Materiais
carbon film
copper grid
embalagem
box of 50
film size
5-6 nm
tamanho
150 mesh
Descrição geral
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)