Documentos Principais
TEM-CF313-50
Sigma-Aldrich
C-flat Holey Carbon Grids (CF-1.2/1.3) for TEM
Copper Grids, size 300 mesh, pack of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-CF313-50 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
pack of 50
tamanho
300 mesh
Descrição geral
C-flat Holey Carbon Grids for TEM, Copper Grids, 300 Mesh, 1.2 micron hole, 1.3 micron spacing, 50/pk. C-flat is a holey carbon support film, manufactured without plastics, resists or other soft materials. As a result, the carbon films are flat, uniform
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)