Documentos Principais
TEM-0250-CU
Sigma-Aldrich
Veco Speciment Grid
Copper, size 250 Square mesh , with Center Reference, vial of 100
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-0250-CU não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
vial of 100
tamanho
250 Square mesh , with Center Reference
Categorias relacionadas
Descrição geral
Square Mesh with Center Reference. Copper Grids, 3.05 mm diameter, 0.8 mil thickness. Pitch 100, hole 60, bar 40 micron, 250 mesh Cu. Veco Grids are the most rigid grids available.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)