Documentos Principais
930318
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar Supported Copper Square Mesh, grid size 200 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
TEM grids
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Formvar Supported Copper Square Mesh, grid size 200 mesh, box of 25
Materiais
copper grid
formvar film
descrição
film layer thickness 10 nm
embalagem
box of 25
tamanho da grade
200 mesh
Descrição geral
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 200 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)