Documentos Principais
T72400
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethylacetophenone
98%
Sinônimo(s):
2-Acetylmesitylene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Beilstein:
2044595
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.517 (lit.)
p.e.
235-236 °C (lit.)
61-62 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H14O/c1-7-5-8(2)11(10(4)12)9(3)6-7/h5-6H,1-4H3
chave InChI
XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)