Ensaio
98%
forma
solid
pb
84 °C/44 mmHg (lit.)
pf
54-56 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)c(F)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
chave InChI
XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup