Ensaio
97%
pf
125-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C12H14O5/c1-15-9-6-8(4-5-11(13)14)7-10(16-2)12(9)17-3/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b5-4+
chave InChI
YTFVRYKNXDADBI-SNAWJCMRSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2