Documentos
T70394
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethoxycinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
238.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
164-166 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)c(\C=C\C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H14O5/c1-15-9-7-11(17-3)10(16-2)6-8(9)4-5-12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b5-4+
chave InChI
XCEGAEUDHJEYRY-SNAWJCMRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3