T56308
2,6-Dichlorobenzyl chloride
97%
Sinônimo(s):
α,2,6-Trichlorotoluene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pb
117-119 °C/14 mmHg (lit.)
pf
36-39 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
chave InChI
LBOBESSDSGODDD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges