Documentos
T303186
5-[(E)-2-(2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]NAPHTHALEN-8-YL)ETHENYL]-2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H24
Número CAS:
Peso molecular:
360.503
Número MDL:
Outras notas