Documentos Principais
T11630
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 536,00
R$ 536,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 536,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2F4
Número CAS:
Peso molecular:
150.07
Beilstein:
1910024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 536,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
95 °C (lit.)
pf
−42 °C (lit.)
densidade
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
chave InChI
SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)