Documentos Principais
SYNS620004
Synthware 180 degree high vacuum valve with protected o-rings
size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware S620004, vacuum valve, valve
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 257,00
R$ 257,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 257,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 257,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S620004
Descrição geral
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 180°angle to one another. Viton® O-ring on PTFE shaft are protected with precision PTFE wipers. The plug has a machined-in integral PTFE tip O-ring to make the primary seal. This design provides for an excellent vacuum tight seal without exposing any material other than PTFE to chemicals.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)