Documentos Principais
SYNF580025
Synthware storage tube with high vacuum valve
25 mL, valve size 0-4 mm, tube O.D. × L 26 mm × 110 mm
Sinônimo(s):
Synthware F580025, Schlenk tube
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 341,00
R$ 341,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 341,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
R$ 341,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless tube
glass tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F580025
capacidade
25 mL
25 mL
tubo D.E. × C
26 mm × 110 mm
diâmetro do tubo
26 mm
tamanho da válvula
0-4 mm
Descrição geral
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)