Documentos Principais
SYNS510217
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 2 mm, plug size 12/30
Sinônimo(s):
Synthware S510217, T-shape stopcock
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 77,00
R$ 77,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 77,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 77,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S510217
tamanho do furo
2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)