Documentos Principais
SYNS161530
Synthware T-bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 16/35
Sinônimo(s):
Synthware S161530, T shape stopcock
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 311,00
R$ 311,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 311,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 311,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S161530
tamanho do furo
4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Stopcock with three stems sealed 90° apart. PTFE Plug has a “T” shape bore to connect any two or all three stems.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)