Documentos Principais
SYNS311740
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 4 mm, plug size 17/40
Sinônimo(s):
Synthware S311740, t-shape stopcock
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 329,00
R$ 329,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 329,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.85
R$ 329,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S311740
tamanho do furo
4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)