Documentos Principais
SYNM541044
Synthware nitrogen/argon line manifold with PTFE stopcocks
stopcock bore 4 mm, Ports: 4, Hose Connections: right
Sinônimo(s):
Synthware M541044, vacuum manifold, gas manifold
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.469,00
R$ 1.469,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.469,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 1.469,00
Verificar disponibilidade no carrinho
fabricante/nome comercial
M541044
furo da torneira
4 mm
Descrição geral
Synthware glass manifold features a 14/20 outer joint at the center to accommodate a rubber septum for keeping syringes in an inert environment, reducing the number used. The main tube has a 22 mm O.D. with right hose connections (10 mm). The delivery ports have 8 mm hose connections.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)