Documentos Principais
SYNF724500
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F724500, filtering flask with outer joint
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 331,00
R$ 331,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 331,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 331,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Materiais
flat bottom flask
glass flask
Junta
joint ST/NS neck24/40
joint: ST/NS neck24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F724500
capacidade
500 mL
Descrição geral
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)