Documentos Principais
SYNF724000
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 1000 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F724000, filtering flask with outer joint
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 432,00
R$ 432,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 432,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 432,00
Check Cart for Availability
Materiais
flat bottom flask
glass flask
Junta
joint: ST/NS neck24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F724000
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)