Documentos Principais
SYNC150190
Synthware West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 190 mm
Sinônimo(s):
Synthware C150190, glass West condenser
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 250,00
R$ 250,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 250,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 250,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C150190
camisa C
190 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)