SYNF461010
Synthware™ storage flask with standard taper side arm
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F461010, round flask with side arm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F461010
capacidade
10 mL
tamanho da válvula
0-4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.