Documentos Principais
SYNF149250
Synthware round bottom flask with threaded side inlet
capacity 250 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware F149250, round bottom flask with side arm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 250,00
R$ 250,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 250,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 250,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F149250
capacidade
250 mL
Descrição geral
With a threaded side port for insertion of thermometer or bleed tubes, having an O.D. between 5 mm and 7.5 mm. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)