Documentos Principais
SYND451910
Synthware Dean Stark distillation receiver
10 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware D451910, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 647,00
R$ 647,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 647,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
R$ 647,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D451910
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)