Documentos Principais
SYNC372625
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 254 mm
Sinônimo(s):
Synthware C372625, glass chromatograpy column
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 457,00
R$ 457,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 457,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
R$ 457,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C372625
técnica(s)
HPLC: suitable
D.I. × C
20.0 mm × 254 mm
capacidade
250 mL
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)