Documentos Principais
SYNF238530C
Synthware chromatography column with vacuum connection and fritted disk
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 90 mm × 300 mm, Disc porosity: coarse
Sinônimo(s):
Synthware F238530C, glass chromatography column
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.007,00
R$ 1.007,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.007,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
R$ 1.007,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F238530C
D.E. × C
90 mm × 300 mm
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
Short column with lower 24/40 joint and hose connection for vacuum. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)