Documentos Principais
SYNC221420
Synthware air reflux condenser
joint: ST/NS 14/20, L 96 mm
Sinônimo(s):
Synthware C221420, Glass air condenser
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 114,00
R$ 114,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 114,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 114,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
C221420
Comprimento
96 mm
Descrição geral
Synthware air reflux is a condenser enhancing separation through a reflux mechanism. With upper standard taper outer joint (14/20) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint. Overall length is 143 mm and length between the joints is 96 mm.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)