Documentos Principais
SYNB262910
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, hose size 10 mm
Sinônimo(s):
Synthware B262910
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 304,00
R$ 304,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 304,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 304,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Junta
top joint: ST/NS29/42
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
B262910
tamanho da mangueira
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware bubbler has a small ball joint to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)