Documentos Principais
Z530344
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 19/22
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 789,00
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 789,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
capacidade
5-7 mL
Descrição geral
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)