Documentos Principais
SYNA892440
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware 892440, bent distillation adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 205,00
R$ 205,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 205,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 205,00
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A892440
Descrição geral
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)