Documentos Principais
SYNA464250
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A464250, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 526,00
R$ 526,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 526,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 526,00
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A464250
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)