Documentos Principais
Z684511
Ace rotary evaporator bump trap
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.090,00
R$ 1.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 1.090,00
Check Cart for Availability
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What are the sizes of the tapered joint and the cone? These are not on the product description at time of asking.
    1 answer
    1. The product description of Z684511 is: Trap, bump, elliptical, 24/40 top, 24/40 bottom