Documentos Principais
SYNA462414
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A462414, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 503,00
R$ 503,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 503,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 503,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Junta
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A462414
capacidade
100 mL
Descrição geral
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)