Documentos Principais
SYNS531018
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 10/18
Sinônimo(s):
Synthware S531018
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 100,00
R$ 100,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Notifique-me
Receba uma notificação por e-mail quando este item estiver pronto para ser enviado.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 100,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
R$ 100,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Notifique-me
Receba uma notificação por e-mail quando este item estiver pronto para ser enviado.
Junta
joint: ST/NS10/18
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S531018
Descrição geral
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)