Documentos Principais
SLW5808/2
Pyrex® Filter holder for 25 mm membranes
graduated funnel only, 15 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 5808/2
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
5808/2
SciLabware
capacidade
15 mL
Descrição geral
  • With porosity grade 3 sintered glass disc to support 25mm diameter membranes
  • Liquids only in contact with chemically resistant borosilicate glass
  • Fully autoclavable
Comprises three components which should be ordered separately
  • Funnel 15ml capacity
  • Support base with sintered glass disc
  • Metal retaining clip
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)