Documentos Principais
SLW443065N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
2000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 443065N
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE key
glass stopper (hollow)
Junta
joint stopper29/32
fabricante/nome comercial
443065N
SciLabware
capacidade
2000 mL
2000 mL
furo da torneira
4.0 mm
Descrição geral
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
Características e benefícios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE stopcock key
  • Supplied with hollow glass stopper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)