Documentos Principais
SLW3766/03
Pyrex® Filter funnel, Hirsch style with sintered glass disc
bowl size 14/23, porosity grade 3
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3766/03
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
3766/03
SciLabware
tamanho do recipiente
14/23
tamanho de poro
grade 3 porosity
Descrição geral
Named after the German chemist Robert Hirsch, these filter funnels are used for the vacuum filtration of very small volumes of precipitates.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)