Documentos Principais
SLW3152/22A
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, amber, USP/ISO/DIN tolerances,
capacity 2000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3152/22A
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass flask
Junta
joint ST/NS neck29/32
Características
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 3152/22A
Total A
370 mm
capacidade
2000 mL
Descrição geral
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Manufactured from borosilicate glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacturer
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)