Documentos Principais
SLW3151/20
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3151/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Pyrex flask
Junta
joint ST/NS neck19/26
Características
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 3151/20
Total A
260 mm
capacidade
500 mL
Descrição geral
Class A, Pyrex
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Conformity ′H′, certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)